Aliltrimetilsilano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
A0729-25ML A0729-250ML
TCIAA0729-25MLEA 48 EUR
TCIAA0729-25ML TCIAA0729-250ML
Aliltrimetilsilano ≥98.0% (por GC)
Aliltrimetilsilano
Formula: H₂CCHCH₂Si(CH₃)₃
Pto. Ebullición: 84 °C (1013 hPa)
Densidad: 0,7139 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 7°C
Número MDL: MFCD00008635
Núm. CAS: 762-72-1
EINECS: 212-104-5
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=642975c0e02f53254cca15768faf4f72d0ed6e73&vid=642975c0e02f53254cca15768faf4f72d0ed6e73&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %