1-Alil-2-tiourea ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
N-Aliltiourea, Tiosinamina
A0220-25G
A0220-500G
A0220-100G
TCIAA0220-25GEA
27
EUR
TCIAA0220-25G
TCIAA0220-500G
TCIAA0220-100G
1-Alil-2-tiourea ≥98.0% (by titrimetric analysis)
1-Alil-2-tiourea
Formula:
H₂CCHCH₂NHC(S)NH₂ MW: 116.19 g/mol Pto. Ebullición: 191 Pto. de fusión: 74 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004940 Núm. CAS: 109-57-9 EINECS: 203-683-5 UN: 2811 ADR: 6.1 III Índice Merck: 14,09362 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Volhard Method) | min. 98.0 % |
Melting point | 69.0 to 73.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...