1,1'-(3-Bromopropiliden)bisbenceno ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D2784-25G D2784-5G
TCIAD2784-25GEA 547 EUR
TCIAD2784-25G TCIAD2784-5G
1,1'-(3-Bromopropiliden)bisbenceno ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1,1'-(3-Bromopropiliden)bisbenceno
Formula: (C₆H₅)₂CHCH₂CH₂Br
Pto. Ebullición: 145°C
Pto. de fusión: 43 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00044829
Núm. CAS: 20017-68-9
EINECS: 243-467-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f4dac981b4a0a3ec928e8c45688e8bc8b1a6c520&vid=f4dac981b4a0a3ec928e8c45688e8bc8b1a6c520&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 39.0 to 43.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency