1-Bromo-3-fenoxipropano ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 3-Bromopropil fenil éter
P1027-25G P1027-250G
TCIAP1027-25GEA 53 EUR
TCIAP1027-25G TCIAP1027-250G
1-Bromo-3-fenoxipropano ≥95.0% (por GC)
1-Bromo-3-fenoxipropano
Formula: (C₆H₅)OCH₂CH₂CH₂Br
MW: 215,09 g/mol
Pto. Ebullición: 138°C
Densidad: 1,365 g/cm³ (16 °C)
Pto. de inflamación: 96°C
Número MDL: MFCD00000256
Núm. CAS: 588-63-6
EINECS: 209-623-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e5c8efb071e642b9ed8f2e1780ee2d1c86cae389&vid=e5c8efb071e642b9ed8f2e1780ee2d1c86cae389&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %