Ácido (4-clorofenoxi)acético ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-CPA
C0250-25G C0250-500G
TCIAC0250-25GEA 16 EUR
TCIAC0250-25G TCIAC0250-500G
Ácido (4-clorofenoxi)acético ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido (4-clorofenoxi)acético
Formula: (C₆H₄Cl)OCH₂COOH
Pto. Ebullición: 308 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 160 °C
Densidad: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00004305
Núm. CAS: 122-88-3
EINECS: 204-581-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c0f52ffcf3a490e71a05e385028422be1b64d89&vid=0c0f52ffcf3a490e71a05e385028422be1b64d89&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 157.0 to 161.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency