Ácido (4-acetilfenoxi)acético ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-(4-Acetylphenoxy)acetic acid
A2182-25G A2182-5G
TCIAA2182-25GEA 101 EUR
TCIAA2182-25G TCIAA2182-5G
Ácido (4-acetilfenoxi)acético ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido (4-acetilfenoxi)acético
Formula: (C₆H₄(C(O)CH₃))OCH₂COOH
Número MDL: MFCD00014363
Núm. CAS: 1878-81-5
EINECS: 217-524-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea8ce456935597c4865dc80fa6fc9001bb2a8aab&vid=ea8ce456935597c4865dc80fa6fc9001bb2a8aab&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 172.0 to 176.0 deg-C