Ácido (4-hidroxifenoxi)acético ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
H0992-25G
H0992-5G
TCIAH0992-25GEA
214
EUR
TCIAH0992-25G
TCIAH0992-5G
Ácido (4-hidroxifenoxi)acético ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Ácido (4-hidroxifenoxi)acético
Formula:
(C₆H₄(OH))OCH₂COOH MW: 168.15 g/mol |
Número MDL:
MFCD00014362 Núm. CAS: 1878-84-8 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 99.0 % |
Melting point | 154.0 to 157.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |