Ácido (4-iodofenoxi)acético ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
I0644-25G I0644-5G
TCIAI0644-25GEA 96 EUR
TCIAI0644-25G TCIAI0644-5G
Ácido (4-iodofenoxi)acético ≥97.0% (por GC)
Ácido (4-iodofenoxi)acético
Formula: (C₆H₄I)OCH₂COOH
Pto. Ebullición: 342 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 159,5…160 °C
Número MDL: MFCD00014359
Núm. CAS: 1878-94-0
EINECS: 217-531-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ba31e5df89af7318a5d7f99fe4969488782b8ba&vid=5ba31e5df89af7318a5d7f99fe4969488782b8ba&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %