Ácido p-tolilacético ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
T0882-25G T0882-250G
TCIAT0882-25GEA 23 EUR
TCIAT0882-25G TCIAT0882-250G
Ácido p-tolilacético ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido p-tolilacético
Formula: (C₆H₄(CH₃))CH₂COOH
Pto. Ebullición: 267°C
Pto. de fusión: 91 °C
Número MDL: MFCD00004353
Núm. CAS: 622-47-9
EINECS: 210-738-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7adea78c621ae9b55bd275bd5e72c21ccabcde6f&vid=7adea78c621ae9b55bd275bd5e72c21ccabcde6f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 92.0 to 94.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency