p-Tolilacetato de etilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Ethyl p-Tolylacetate, (4-Methylphenyl)acetic acid ethyl ester, p-Tolylacetic acid ethyl ester
T1227-25G T1227-5G
TCIAT1227-25GEA 173 EUR
TCIAT1227-25G TCIAT1227-5G
p-Tolilacetato de etilo ≥98.0% (por GC)
p-Tolilacetato de etilo
Formula: (C₆H₄(CH₃))CH₂COOCH₂CH₃
MW: 178,23 g/mol
Pto. Ebullición: 240°C
Densidad: 1 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 109°C
Número MDL: MFCD00009181
Núm. CAS: 14062-19-2
EINECS: 237-904-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48eb3d20a7c942a04c9643ae99c8c4fc889f342b&vid=48eb3d20a7c942a04c9643ae99c8c4fc889f342b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %