Ácido 5-hidroxiindol-3-ilacético ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 5-Hydroxyindole-3-acetic acid, 2-(5-Hydroxy-1H-indol-3-yl)acetic acid
H0355-1G H0355-100MG
TCIAH0355-1GEA 258 EUR
TCIAH0355-1G TCIAH0355-100MG
Ácido 5-hidroxiindol-3-ilacético ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido 5-hidroxiindol-3-ilacético
Formula: C₁₀H₉NO₃
MW: 191.19 g/mol
Pto. de fusión: 166
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00005639
Núm. CAS: 54-16-0
EINECS: 200-195-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e6f7fa34bcde10f06db67b0b198e6ce4d7193efe&vid=e6f7fa34bcde10f06db67b0b198e6ce4d7193efe&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Amber to Dark purple powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %