Ácido 5-metoxiindol-3-ilacético ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
M1303-1G M1303-5G
TCIAM1303-1GEA 210 EUR
TCIAM1303-1G TCIAM1303-5G
Ácido 5-metoxiindol-3-ilacético ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido 5-metoxiindol-3-ilacético
Formula: C₁₁H₁₁NO₃
Pto. de fusión: 150…151 °C
Número MDL: MFCD00005638
Núm. CAS: 3471-31-6
EINECS: 222-438-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f7a73e92524fbcdcc89709511074da297e82478&vid=3f7a73e92524fbcdcc89709511074da297e82478&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %