Bromo(trifenil)metano ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
T0512-100G T0512-25G
TCIAT0512-100GEA 239 EUR
TCIAT0512-100G TCIAT0512-25G
Bromo(trifenil)metano ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Bromo(trifenil)metano
Formula: (C₆H₅)₃CBr
Pto. Ebullición: 230 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,55 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00000120
Núm. CAS: 596-43-0
EINECS: 209-884-4
UN: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d638af20d372c26b63fe76b3e4e8b9ed434aa37&vid=6d638af20d372c26b63fe76b3e4e8b9ed434aa37&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 153.0 to 157.0 deg-C
Solubility in hot Acetic acid almost transparency