(Bromometil)trimetilsilano ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: (Trimethylsilyl)methyl bromide
B1892-25G B1892-5G
TCIAB1892-25GEA 246 EUR
TCIAB1892-25G TCIAB1892-5G
(Bromometil)trimetilsilano ≥97.0% (por GC)
(Bromometil)trimetilsilano
Formula: BrH₂CSi(CH₃)₃
MW: 167,12 g/mol
Pto. Ebullición: 117°C
Densidad: 1,17 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 16°C
Número MDL: MFCD00000167
Núm. CAS: 18243-41-9
UN: 2924
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d6c2e8c715380a27b1a8d6de28c31a48053e7b90&vid=d6c2e8c715380a27b1a8d6de28c31a48053e7b90&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %