(Clorometil)trimetilsilano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
C0862-25ML C0862-250ML C0862-100ML
TCIAC0862-25MLEA 32 EUR
TCIAC0862-25ML TCIAC0862-250ML TCIAC0862-100ML
(Clorometil)trimetilsilano ≥98.0% (por GC)
(Clorometil)trimetilsilano
Formula: ClH₂CSi(CH₃)₃
Pto. Ebullición: 98 °C (1013 hPa)
Densidad: 0,8861 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: -2°C
Número MDL: MFCD00000878
Núm. CAS: 2344-80-1
EINECS: 219-058-5
UN: 2924
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea4fc314831c53b50d88e5cee5778dd531b2b817&vid=ea4fc314831c53b50d88e5cee5778dd531b2b817&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %