Benzoilacetonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B0098-25G B0098-5G
TCIAB0098-25GEA 77 EUR
TCIAB0098-25G TCIAB0098-5G
Benzoilacetonitrilo ≥98.0% (por GC)
Benzoilacetonitrilo
Formula: (C₆H₅)C(O)CH₂CN
Pto. Ebullición: 160°C
Pto. de fusión: 83,5 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001942
Núm. CAS: 614-16-4
EINECS: 210-369-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1dc52444bbc4b25f11f30f5d96c253b8d5e87bb2&vid=1dc52444bbc4b25f11f30f5d96c253b8d5e87bb2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 80.0 to 83.0 deg-C