2,2'-Butiliminodietanol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: N-Butildietanolamina
B0725-25ML B0725-500ML
TCIAB0725-25MLEA 16 EUR
TCIAB0725-25ML TCIAB0725-500ML
2,2'-Butiliminodietanol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,2'-Butiliminodietanol
Formula: H₃CCH₂CH₂CH₂N(CH₂CH₂OH)₂
MW: 161,24 g/mol
Pto. Ebullición: 275°C
Pto. de fusión: -70°C
Densidad: 0,9681 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 143°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002856
Núm. CAS: 102-79-4
EINECS: 203-055-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f514b7b787d75cadaf442b4a20c5ab9759b89e2&vid=4f514b7b787d75cadaf442b4a20c5ab9759b89e2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %