Ortoformiato de trietilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
O0066-25ML O0066-500ML
TCIAO0066-25MLEA 16 EUR
TCIAO0066-25ML TCIAO0066-500ML
Ortoformiato de trietilo ≥98.0% (por GC)
Ortoformiato de trietilo
Formula: C₇H₁₆O₃
MW: 148,2 g/mol
Pto. Ebullición: 145°C
Pto. de fusión: –61 °C
Densidad: 0,8964 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 35°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009230
Núm. CAS: 122-51-0
EINECS: 204-550-4
UN: 2524
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,06884
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ac7722e46307866baa4a3c7268335d9e4d526551&vid=ac7722e46307866baa4a3c7268335d9e4d526551&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 98.0 %
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Water max. 0.1 %