N,N-Dimetiletilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: DMEA
D1538-25ML D1538-500ML
TCIAD1538-25MLEA 16 EUR
TCIAD1538-25ML TCIAD1538-500ML
N,N-Dimetiletilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
N,N-Dimetiletilamina
Formula: C₄H₁₁N
MW: 73,14 g/mol
Pto. Ebullición: 37°C
Pto. de fusión: –140 °C
Densidad: 0,675 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: -25°C
Número MDL: MFCD00009039
Núm. CAS: 598-56-1
EINECS: 209-940-8
UN: 2733
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f86f0977fc835435d77a0e5d50702dd07c91929b&vid=f86f0977fc835435d77a0e5d50702dd07c91929b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %