Tetrametilurea ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: N,N,N',N'-Tetramethylurea, 1,1,3,3-Tetramethylurea
T0158-25G T0158-500G
TCIAT0158-25GEA 17 EUR
TCIAT0158-25G TCIAT0158-500G
Tetrametilurea ≥98.0% (por GC)
Tetramethylurea
Formula: C₅H₁₂N₂O
MW: 116,16 g/mol
Pto. Ebullición: 177°C
Pto. de fusión: –1 °C
Densidad: 1,165 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 75°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008319
Núm. CAS: 632-22-4
EINECS: 211-173-9
Índice Merck: 14,09230
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=42bc68a78df5d4cfbc160a3335806f37b7e2222d&vid=42bc68a78df5d4cfbc160a3335806f37b7e2222d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific gravity (20/20) 0.9670 to 0.9720
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Refractive index n20/D 1.4490 to 1.4530