1,1,3,3-Tetrametil-2-tiourea ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
Atención
T0156-25G T0156-500G T0156-100G
TCIAT0156-25GEA 40 EUR
TCIAT0156-25G TCIAT0156-500G TCIAT0156-100G
1,1,3,3-Tetrametil-2-tiourea ≥98.0% (by total nitrogen basis)
1,1,3,3-Tetrametil-2-tiourea
Formula: C₅H₁₂N₂S
Pto. Ebullición: 243°C
Pto. de fusión: 74…76 °C
Número MDL: MFCD00008324
Núm. CAS: 2782-91-4
EINECS: 220-488-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cefb4959c41be1ee2b726cb1901515c838b515e0&vid=cefb4959c41be1ee2b726cb1901515c838b515e0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 80.0 deg-C