Viniltrimetilsilano ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
V0067-100ML V0067-25ML
TCIAV0067-100MLEA 239 EUR
TCIAV0067-100ML TCIAV0067-25ML
Viniltrimetilsilano ≥97.0% (por GC)
Viniltrimetilsilano
Formula: C₅H₁₂Si
Pto. Ebullición: 56°C
Densidad: 0,7038 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: -24°C
Número MDL: MFCD00008606
Núm. CAS: 754-05-2
EINECS: 212-042-9
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=987618ad45b6bd7d71c074ca9ab68d4c7244d7db&vid=987618ad45b6bd7d71c074ca9ab68d4c7244d7db&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %