Ioduro de (etil)trifenilfosfonio ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
Ethyltriphenylphosphonium iodide
E0549-25G
E0549-250G
TCIAE0549-25GEA
29
EUR
TCIAE0549-25G
TCIAE0549-250G
Ioduro de (etil)trifenilfosfonio ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ioduro de (etil)trifenilfosfonio
Formula:
C₂₀H₂₀IP MW: 418.26 g/mol |
Número MDL:
MFCD00040352 Núm. CAS: 4736-60-1 EINECS: 225-245-2 UN: 3464 ADR: 6.1 III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 168.0 to 172.0 deg-C |
Solubility in Methanol | within almost transparency |