1,3-Dietil-2-tiourea ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: N,N'-Diethylthiourea
D0530-25G D0530-500G
TCIAD0530-25GEA 16 EUR
TCIAD0530-25G TCIAD0530-500G
1,3-Dietil-2-tiourea ≥97.0% (by titrimetric analysis)
1,3-Dietil-2-tiourea
Formula: C₅H₁₂N₂S
Pto. Ebullición: 169 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 75…78 °C
Densidad: 1,118 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 186 °C
Número MDL: MFCD00004925
Núm. CAS: 105-55-5
EINECS: 203-308-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f351375c7731d3a6f56e3fb5571a975e8048e02b&vid=f351375c7731d3a6f56e3fb5571a975e8048e02b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Bromination Method) min. 97.0 %
Melting point 77.0 to 80.0 deg-C