Isocianato de bencilo ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
I0426-25G I0426-5G
TCIAI0426-25GEA 164 EUR
TCIAI0426-25G TCIAI0426-5G
Isocianato de bencilo ≥99.0% (por GC)
Isocianato de bencilo
Formula: C₈H₇NO
MW: 133.15 g/mol
Pto. Ebullición: 118°C
Pto. de inflamación: 45°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009701
Núm. CAS: 3173-56-6
EINECS: 221-640-9
UN: 2478
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=72196b89d9d720b91356238e6c3adac3a1dda33d&vid=72196b89d9d720b91356238e6c3adac3a1dda33d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %