Tolueno-α-tiol ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Toluene-α-thiol, α-Toluenethiol
T0287-25G T0287-500G T0287-100G
TCIAT0287-25GEA 26 EUR
TCIAT0287-25G TCIAT0287-500G TCIAT0287-100G
Tolueno-α-tiol ≥96.0% (por GC)
Tolueno-α-tiol
Formula: C₇H₈S
MW: 124,21 g/mol
Pto. Ebullición: 195°C
Pto. de fusión: 29 °C
Densidad: 1,055 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 70°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004867
Núm. CAS: 100-53-8
EINECS: 202-862-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,09322
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c0531666c553a72328df391f30fa66bc82f276fc&vid=c0531666c553a72328df391f30fa66bc82f276fc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %