Cloruro de (metoximetil)trifenilfosfonio ≥99.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
M0828-25G M0828-500G M0828-100G
TCIAM0828-25GEA 26 EUR
TCIAM0828-25G TCIAM0828-500G TCIAM0828-100G
Cloruro de (metoximetil)trifenilfosfonio ≥99.0% (by HPLC)
Cloruro de (metoximetil)trifenilfosfonio
Formula: C₂₀H₂₀ClOP
Pto. de fusión: 202°C
Número MDL: MFCD00011800
Núm. CAS: 4009-98-7
EINECS: 223-664-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db87a82e564b8cd1add974988aae30723140ffb8&vid=db87a82e564b8cd1add974988aae30723140ffb8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %