Ioduro de (metil)trifenilfosfonio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Methyltriphenylphosphonium iodide
M0253-25G M0253-500G M0253-100G
TCIAM0253-25GEA 34 EUR
TCIAM0253-25G TCIAM0253-500G TCIAM0253-100G
Ioduro de (metil)trifenilfosfonio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ioduro de (metil)trifenilfosfonio
Formula: C₁₉H₁₈IP
MW: 404,23 g/mol
Pto. de fusión: 193…194 °C
Número MDL: MFCD00066175
Núm. CAS: 2065-66-9
EINECS: 218-178-5
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=914fbd0e26a606e5fc9ff3d4f98c837b2b37577e&vid=914fbd0e26a606e5fc9ff3d4f98c837b2b37577e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 185.0 to 189.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency