Ciclohexil(metil)amina ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
M0202-25ML M0202-500ML
TCIAM0202-25MLEA 16 EUR
TCIAM0202-25ML TCIAM0202-500ML
Ciclohexil(metil)amina ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Ciclohexil(metil)amina
Formula: C₇H₁₅N
MW: 113,2 g/mol
Pto. Ebullición: 148°C
Pto. de fusión: –8 °C
Densidad: 0,859 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 29°C
Número MDL: MFCD00003832
Núm. CAS: 100-60-7
EINECS: 202-869-3
UN: 2734
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3338b6a615c91d75e7f3e42d592ad9e3a13e8c85&vid=3338b6a615c91d75e7f3e42d592ad9e3a13e8c85&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %