1,3-Dimetilurea ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

D0289-25G D0289-500G
TCIAD0289-25GEA 16 EUR
TCIAD0289-25G TCIAD0289-500G
1,3-Dimetilurea ≥98.0% (por GC)
1,3-Dimetilurea
Formula: C₃H₈N₂O
Pto. Ebullición: 270°C
Pto. de fusión: 96 °C
Densidad: 1,142 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008286
Núm. CAS: 96-31-1
EINECS: 202-498-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eecb01e113d8297ec5f4793ffa6963d2ccee1c53&vid=eecb01e113d8297ec5f4793ffa6963d2ccee1c53&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 102.0 to 108.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR