1-Metil-2-tiourea ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
M0619-25G M0619-100G
TCIAM0619-25GEA 48 EUR
TCIAM0619-25G TCIAM0619-100G
1-Metil-2-tiourea ≥98.0% (by titrimetric analysis)
1-Metil-2-tiourea
Formula: C₂H₆N₂S
Pto. de fusión: 119 °C
Número MDL: MFCD00004938
Núm. CAS: 598-52-7
EINECS: 209-936-6
UN: 2811
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fa1adbebae70cad93e2d31c961ae25dd3497e711&vid=fa1adbebae70cad93e2d31c961ae25dd3497e711&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 120.0 to 123.0 deg-C
Solubility in hot Water almost transparency