1-Fenil-2-tiourea ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
N-Feniltiourea
P0237-25G
P0237-500G
TCIAP0237-25GEA
43
EUR
TCIAP0237-25G
TCIAP0237-500G
1-Fenil-2-tiourea ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
1-Fenil-2-tiourea
Formula:
C₇H₈N₂S MW: 152.22 g/mol |
Número MDL:
MFCD00004933 Núm. CAS: 103-85-5 EINECS: 203-151-2 UN: 2811 ADR: 6.1 I Índice Merck: 14,07315 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 150.0 to 155.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |