1,3-Difenil-2-tiourea ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
Peligro
T0197-25G T0197-500G
TCIAT0197-25GEA 16 EUR
TCIAT0197-25G TCIAT0197-500G
1,3-Difenil-2-tiourea ≥98.0% (by total nitrogen basis)
1,3-Difenil-2-tiourea
Formula: C₁₃H₁₂N₂S
Pto. Ebullición: 365 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 150…153 °C
Densidad: 1,3205 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00004921
Núm. CAS: 102-08-9
EINECS: 203-004-2
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 14,03333
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=72105fe3d59860807259d820a2af527e117688c4&vid=72105fe3d59860807259d820a2af527e117688c4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 150.0 to 153.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency