Benciltributilamonio cloruro ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
B1384-25G B1384-500G
TCIAB1384-25GEA 16 EUR
TCIAB1384-25G TCIAB1384-500G
Benciltributilamonio cloruro ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Benciltributilamonio cloruro
Formula: C₁₉H₃₄ClN
Pto. de fusión: 155…159 °C
Número MDL: MFCD00011849
Núm. CAS: 23616-79-7
EINECS: 245-787-3
UN: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e0671bc8f13e0d65f6184d21a47c5e9e1ffa3ec6&vid=e0671bc8f13e0d65f6184d21a47c5e9e1ffa3ec6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency