Bromuro de benciltrimetilamonio ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B2980-25G B2980-250G
TCIAB2980-25GEA 28 EUR
TCIAB2980-25G TCIAB2980-250G
Bromuro de benciltrimetilamonio ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Bromuro de benciltrimetilamonio
Formula: C₁₀H₁₆BrN
Pto. de fusión: 235 °C
Número MDL: MFCD00011780
Núm. CAS: 5350-41-4
EINECS: 226-320-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e7a9af96c67582cac230fdc0b695be52c5587b0f&vid=e7a9af96c67582cac230fdc0b695be52c5587b0f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %