Cloruro de benciltrimetilamonio ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: N,N,N-Trimethyl-1-phenylmethanaminium chloride
B0447-25G B0447-500G B0447-100G
TCIAB0447-25GEA 16 EUR
TCIAB0447-25G TCIAB0447-500G TCIAB0447-100G
Cloruro de benciltrimetilamonio ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
Cloruro de benciltrimetilamonio
Formula: C₁₀H₁₆ClN
Pto. de fusión: 239°C
Densidad: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011782
Núm. CAS: 56-93-9
EINECS: 200-300-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea46e8e401c954801aed627aee00a9ab589de910&vid=ea46e8e401c954801aed627aee00a9ab589de910&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 % (calcd.on dried substance)
Solubility in Water almost transparency
Drying loss max. 1.0 %