Benciltrimetilsilano ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B1856-25ML B1856-5ML
TCIAB1856-25MLEA 100 EUR
TCIAB1856-25ML TCIAB1856-5ML
Benciltrimetilsilano ≥96.0% (por GC)
Benciltrimetilsilano
Formula: C₁₀H₁₆Si
Pto. Ebullición: 191°C
Densidad: 0,872 g/cm³ (15 °C)
Pto. de inflamación: 62°C
Número MDL: MFCD00039796
Núm. CAS: 770-09-2
EINECS: 212-218-5
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=252101a5cb1c4c5848f1ecbd0f58207621f69b7b&vid=252101a5cb1c4c5848f1ecbd0f58207621f69b7b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %