Cloruro de (bencil)trifenilfosfonio ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Benzyltriphenylphosphonium chloride
B0824-25G B0824-500G
TCIAB0824-25GEA 38 EUR
TCIAB0824-25G TCIAB0824-500G
Cloruro de (bencil)trifenilfosfonio ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Cloruro de (bencil)trifenilfosfonio
Formula: C₂₅H₂₂ClP
MW: 388.88 g/mol
Número MDL: MFCD00011913
Núm. CAS: 1100-88-5
EINECS: 214-154-3
UN: 3464
ADR: 6.1 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=43d3322466f61abfa3f829860dadb4c417b1b7db&vid=43d3322466f61abfa3f829860dadb4c417b1b7db&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency