4'-Metoxibutirofenona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
M1436-5G M1436-1G
TCIAM1436-5GEA 57 EUR
TCIAM1436-5G TCIAM1436-1G
4'-Metoxibutirofenona ≥98.0% (por GC)
4'-Metoxibutirofenona
Formula: C₁₁H₁₄O₂
Pto. Ebullición: 120 °C (1 -rr)
Pto. de fusión: 26 °C
Densidad: 1,0451 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00027138
Núm. CAS: 4160-51-4
EINECS: 223-995-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9035ac1fe7869812313e3aba4f013b278d801c92&vid=9035ac1fe7869812313e3aba4f013b278d801c92&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %