1-Adamantanetanol ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI

Sinónimos: 1-(2-Hydroxyethyl)adamantane, 1-(2-Hydroxyethyl)tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane, 2-(1-Adamantyl)ethanol

A1619-25G A1619-5G
TCIAA1619-25GEA 391 EUR
TCIAA1619-25G TCIAA1619-5G
1-Adamantanetanol ≥98.0% (por GC)
1-Adamantaneethanol
Formula: C₁₂H₂₀O
MW: 180,29 g/mol
Pto. Ebullición: 270 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 98,5…100 °C
Número MDL: MFCD00074756
Núm. CAS: 6240-11-5
EINECS: 228-353-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9d3eea10a273dfc04c25f8027e929e893e2737af&vid=9d3eea10a273dfc04c25f8027e929e893e2737af&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 74.0 to 78.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR