N-(3-Bromopropil)ftalimida ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
B1328-25G B1328-500G
TCIAB1328-25GEA 50 EUR
TCIAB1328-25G TCIAB1328-500G
N-(3-Bromopropil)ftalimida ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
N-(3-Bromopropil)ftalimida
Formula: C₁₁H₁₀BrNO₂
MW: 268,11 g/mol
Pto. Ebullición: 433 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 70…73 °C
Número MDL: MFCD00005904
Núm. CAS: 5460-29-7
EINECS: 226-738-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e38065f30dd45d0a1a9c9c015ee04721b73d2c10&vid=e38065f30dd45d0a1a9c9c015ee04721b73d2c10&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 75.0 deg-C
Solubility in Methanol within almost transparency