N-(4-Bromobutil)ftalimida ≥95.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-(4-Bromobutyl)isoindoline-1,3-dione
B1394-25G B1394-5G
TCIAB1394-25GEA 126 EUR
TCIAB1394-25G TCIAB1394-5G
N-(4-Bromobutil)ftalimida ≥95.0% (by HPLC, titration analysis)
N-(4-Bromobutil)ftalimida
Formula: C₁₂H₁₂BrNO₂
MW: 282,14 g/mol
Pto. de fusión: 77…80 °C
Número MDL: MFCD00005905
Núm. CAS: 5394-18-3
EINECS: 226-401-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=49116b06eac74063a015fa89f77bd3701ba806ed&vid=49116b06eac74063a015fa89f77bd3701ba806ed&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %
Melting point 78.0 to 82.0 deg-C