N-(4-Clorofenil)ftalimida ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-(4-Chlorophenyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
C1958-5G C1958-25G
TCIAC1958-5GEA 69 EUR
TCIAC1958-5G TCIAC1958-25G
N-(4-Clorofenil)ftalimida ≥98.0% (por GC)
N-(4-Clorofenil)ftalimida
Formula: C₁₄H₈ClNO₂
MW: 257.68 g/mol
Número MDL: MFCD00023048
Núm. CAS: 7386-21-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=94392e75f2ed1c37e0f92bcb9fd3a91d84e16a69&vid=94392e75f2ed1c37e0f92bcb9fd3a91d84e16a69&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 196.0 to 200.0 deg-C