2-(Trifluorometil)bencilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Peligro

T2315-25G T2315-5G
TCIAT2315-25GEA 189 EUR
TCIAT2315-25G TCIAT2315-5G
2-(Trifluorometil)bencilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-(Trifluorometil)bencilamina
Formula: C₈H₈F₃N
Pto. Ebullición: 110°C
Pto. de inflamación: 69°C
Número MDL: MFCD00010297
Núm. CAS: 3048-01-9
EINECS: 221-258-2
UN: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=70a64351b8cbaae8de2e074332d973e96ac14578&vid=70a64351b8cbaae8de2e074332d973e96ac14578&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR