2,4-Dimetoxibencilamina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
D3494-25G
D3494-5G
TCIAD3494-25GEA
92
EUR
TCIAD3494-25G
TCIAD3494-5G
2,4-Dimetoxibencilamina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2,4-Dimetoxibencilamina
Formula:
C₉H₁₃NO₂ Pto. Ebullición: 143°C |
Número MDL:
MFCD00052393 Núm. CAS: 20781-20-8 UN: 2735 ADR: 8,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |