3,4-Dimetoxibencilamina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
Veratrylamine
D4024-25G
D4024-5G
TCIAD4024-25GEA
178
EUR
TCIAD4024-25G
TCIAD4024-5G
3,4-Dimetoxibencilamina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
3,4-Dimetoxibencilamina
Formula:
C₉H₁₃NO₂ MW: 167,21 g/mol Pto. Ebullición: 156°C Densidad: 1,109 g/cm³ (20 °C) |
Número MDL:
MFCD00008116 Núm. CAS: 5763-61-1 EINECS: 227-287-7 UN: 2735 ADR: 8,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |