4-(Trifluorometil)bencilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
T1508-25G
T1508-5G
TCIAT1508-25GEA
139
EUR
TCIAT1508-25G
TCIAT1508-5G
4-(Trifluorometil)bencilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-(Trifluorometil)bencilamina
Formula:
C₈H₈F₃N Pto. Ebullición: 113°C Densidad: 1,229 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 75°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00010220 Núm. CAS: 3300-51-4 EINECS: 221-971-9 UN: 1760 ADR: 8,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |