N-(Bromometil)ftalimida ≥96.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-(Bromomethyl)isoindoline-1,3-dione
P1192-25G P1192-5G
TCIAP1192-25GEA 68 EUR
TCIAP1192-25G TCIAP1192-5G
N-(Bromometil)ftalimida ≥96.0% (by titrimetric analysis)
N-(Bromometil)ftalimida
Formula: C₉H₆BrNO₂
Pto. Ebullición: 410 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 148…151 °C
Número MDL: MFCD00005897
Núm. CAS: 5332-26-3
EINECS: 226-239-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=91e46f64a6d92595e9d5f63830e7ba15e7d233c7&vid=91e46f64a6d92595e9d5f63830e7ba15e7d233c7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 93.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 96.0 %
Melting point 147.0 to 153.0 deg-C