α-Bromo-o-toluonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-(Bromometil)benzonitrilo, o-(Bromometil)benzonitrilo
C1556-10G C1556-25G
TCIAC1556-10GEA 54 EUR
TCIAC1556-10G TCIAC1556-25G
α-Bromo-o-toluonitrilo ≥98.0% (por GC)
α-Bromo-o-toluonitrilo
Formula: C₈H₆BrN
MW: 196.05 g/mol
Pto. Ebullición: 111°C
Número MDL: MFCD00001794
Núm. CAS: 22115-41-9
UN: 3261
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a0e87c9cd8bb953159b061b115204431da0df0c1&vid=a0e87c9cd8bb953159b061b115204431da0df0c1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 74.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity