2-Fluoro-6-(trifluorometil)bencilo bromuro ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
1-(Bromometil)-2-fluoro-6-(trifluorometil)benceno
F0732-1G
F0732-5G
TCIAF0732-1GEA
78
EUR
TCIAF0732-1G
TCIAF0732-5G
2-Fluoro-6-(trifluorometil)bencilo bromuro ≥98.0% (por GC)
2-Fluoro-6-(trifluorometil)bencilo bromuro
Formula:
C₈H₅BrF₄ MW: 257.03 g/mol Pto. Ebullición: 197 |
Número MDL:
MFCD00082477 Núm. CAS: 239087-08-2 UN: 3261 ADR: 8 III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 42.0 to 46.0 deg-C |